Tisk…
4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Isothiocyanic acid 4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl ester, 4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl Isothiocyanate
PC408011-1G PC408011-5G
APOSPC408011-1GEA 4900 CZK
APOSPC408011-1G APOSPC408011-5G
4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₃F₃N₂S
MW: 228,19 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09800709
CAS číslo: 143782-23-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III