Tisk…
5-Fluoroorotic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-FOA
PC408010-25G PC408010-5G PC408010-1G
APOSPC408010-25GEA 0 CZK
APOSPC408010-25G APOSPC408010-5G APOSPC408010-1G
5-Fluoroorotic acid
5-Fluoroorotic acid
Vzorec: C₅H₃FN₂O₄
MW: 174.09 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00042526
CAS číslo: 703-95-7