Tisk…
3-(Trifluoroacetyl)indole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC408009-10G PC408009-1G PC408009-5G
APOSPC408009-10GEA 15540 CZK
APOSPC408009-10G APOSPC408009-1G APOSPC408009-5G
3-(Trifluoroacetyl)indole
3-(Trifluoroacetyl)indole
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO
MW: 213,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00182114
CAS číslo: 14618-45-2