Tisk…
6-Fluoroisatin
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoro-1H-indole-2,3-dione, 6-Fluoroindoline-2,3-dione
PC408008-10G PC408008-1G PC408008-5G
APOSPC408008-10GEA 22780 CZK
APOSPC408008-10G APOSPC408008-1G APOSPC408008-5G
6-Fluoroisatin
6-Fluoroisatin
Vzorec: C₈H₄FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03618556
CAS číslo: 324-03-8