Tisk…
2-(4-Fluorophenyl)thiophene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC408001-100G PC408001-25G
APOSPC408001-100GEA 1510 CZK
APOSPC408001-100G APOSPC408001-25G
2-(4-Fluorophenyl)thiophene 95%
2-(4-Fluorophenyl)thiophene
Vzorec: C₁₀H₇FS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06802535
CAS číslo: 58861-48-6