Tisk…
3-Fluorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4080-100G PC4080-25G
APOSPC4080-100GEA 3380 CZK
APOSPC4080-100G APOSPC4080-25G
3-Fluorophenol 98%
3-Fluorophenol
Vzorec: C₆H₅FO
Bod varu: 178 °C
Bod tání: 44538 °C
Hustota: 1,238 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002254
CAS číslo: 372-20-3
EINECS: 206-748-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III