Tisk…
4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-1-(chloromethyl)-2-fluorobenzene
PC4076-1G PC4076-5G
APOSPC4076-1GEA 748 CZK
APOSPC4076-1G APOSPC4076-5G
4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride 97%
4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride
Vzorec: C₇H₅BrClF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02094036
CAS číslo: 85510-82-3