Tisk…
3-Fluoro-4-nitrophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4074-100G PC4074-25G PC4074-5G
APOSPC4074-100GEA 8900 CZK
APOSPC4074-100G APOSPC4074-25G APOSPC4074-5G
3-Fluoro-4-nitrophenol 97%
3-Fluoro-4-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄FNO₃
Bod tání: 91…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041251
CAS číslo: 394-41-2
EINECS: 206-895-6