Tisk…
4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-3-fluorobenzeneboronic acid
PC4073-5G PC4073-10G PC4073-1G
APOSPC4073-5GEA 9790 CZK
APOSPC4073-5G APOSPC4073-10G APOSPC4073-1G
4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid 95+%
4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BBrFO₂
MW: 218,82 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093066
CAS číslo: 374790-97-3