Tisk…
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
PC4072-5G
APOSPC4072-5GEA 5430 CZK
APOSPC4072-5G
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid 98%
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BBrFO₂
MW: 218,82 g/mol
Bod tání: 238…242 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01318110
CAS číslo: 216393-64-5