Tisk…
1-Benzyloxy-4-fluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Benzyloxy)-4-fluorobenzene
PC4071-5G PC4071-1G
APOSPC4071-5GEA 827 CZK
APOSPC4071-5G APOSPC4071-1G
1-Benzyloxy-4-fluorobenzene 98%
1-Benzyloxy-4-fluorobenzene
Vzorec: C₁₃H₁₁FO
MW: 202,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788273
CAS číslo: 370-78-5