Tisk…
4-Bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-bromoquinoline
PC407017-1G PC407017-5G
APOSPC407017-1GEA 2070 CZK
APOSPC407017-1G APOSPC407017-5G
4-Bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
4-Bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₁H₄BrF₆N
MW: 344.0500 g/mol
Bod tání: 62…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075340
CAS číslo: 35853-45-3