Tisk…
4-Bromo-8-fluoroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC407011-1G PC407011-5G
APOSPC407011-1GEA 2360 CZK
APOSPC407011-1G APOSPC407011-5G
4-Bromo-8-fluoroquinoline
4-Bromo-8-fluoroquinoline
Vzorec: C₉H₅BrFN
MW: 226.0451 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07700231
CAS číslo: 927800-38-2