2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-3-chlorobenzotrifluoride, 2-Chloro-6-trifluoromethylaniline
PC407008-10G
PC407008-25G
APOSPC407008-10GEA
744
CZK
APOSPC407008-10G
APOSPC407008-25G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec:
C₇H₅ClF₃N MW: 195,57 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00272565 CAS číslo: 433-94-3 |