Tisk…
4-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2,3-difluorophenylboronic acid
PC4069-1G PC4069-5G PC4069-10G
APOSPC4069-1GEA 827 CZK
APOSPC4069-1G APOSPC4069-5G APOSPC4069-10G
4-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid 98%
4-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid
Vzorec: C₆H₄BBrF₂O₂
Bod tání: 225 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02093065
CAS číslo: 374790-99-5