Tisk…
4-Fluorophenetole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluorophenyl ethyl ether, 1-Fluoro-4-ethoxybenzene, 1-Ethoxy-4-fluorobenzene
PC4068B-1G PC4068B-25G PC4068B-5G
APOSPC4068B-1GEA 622 CZK
APOSPC4068B-1G APOSPC4068B-25G APOSPC4068B-5G
4-Fluorophenetole 98%
4-Fluorophenetole
Vzorec: C₈H₉FO
MW: 140.16
Bod varu: 91…93 °C/50mmHg
Bod tání: –8.5 °C
Hustota: 1.0715 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017953
CAS číslo: 459-26-7
EINECS: 207-287-3