Tisk…
2-(4-Fluorophenyl)ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluorophenethyl alcohol
PC4067-25G PC4067-5G
APOSPC4067-25GEA 2030 CZK
APOSPC4067-25G APOSPC4067-5G
2-(4-Fluorophenyl)ethanol 97%
2-(4-Fluorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₉FO
MW: 140.16
Bod varu: 110 °C/20mmHg
Hustota: 1.121 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002898
CAS číslo: 7589-27-7
EINECS: 231-499-5