N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)-2-pyridylamine, 2-Pyridyltriflimide, 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amino]pyridine, 1,1,1-Trifluoro-N-(pyridin-2-yl)-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide
PC4064-5G
PC4064-10G
PC4064-1G
APOSPC4064-5GEA
953
CZK
APOSPC4064-5G
APOSPC4064-10G
APOSPC4064-1G
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) 98%
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)
Triflating reagent.
Vzorec:
C₇H₄F₆N₂O₄S₂ MW: 358.23 g/mol Bod varu: 80…90 °C/0.25mmHg Bod tání: 37…42 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00191834 CAS číslo: 145100-50-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...