Tisk…
2,2,2-Trichloro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4063-1G PC4063-5G
APOSPC4063-1GEA 3040 CZK
APOSPC4063-1G APOSPC4063-5G
2,2,2-Trichloro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethanol 97%
2,2,2-Trichloro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethanol
Vzorec: C₄HCl₃F₆O
Bod varu: 139 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00236021
CAS číslo: 7594-49-2