Tisk…
1-Benzyl-3-bromo-5-fluoro-1H-1,2,4-triazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4062-1G PC4062-5G
APOSPC4062-1GEA 3740 CZK
APOSPC4062-1G APOSPC4062-5G
1-Benzyl-3-bromo-5-fluoro-1H-1,2,4-triazole
1-Benzyl-3-bromo-5-fluoro-1H-1,2,4-triazole
Vzorec: C₉H₇BrFN₃
Bod varu: 105 °C/0,3mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08435922
CAS číslo: 214540-43-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III