Tisk…
3-Fluoro-3-oxetanemethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC406005-1G PC406005-500MG
APOSPC406005-1GEA 29690 CZK
APOSPC406005-1G APOSPC406005-500MG
3-Fluoro-3-oxetanemethanol
3-Fluoro-3-oxetanemethanol
Vzorec: C₄H₇FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14706188
CAS číslo: 865451-85-0