Tisk…
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Bromomethyl p-fluorophenyl ketone, α-Bromo-4-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethanone
PC4060-25G PC4060-5G PC4060-100G
APOSPC4060-25GEA 1240 CZK
APOSPC4060-25G APOSPC4060-5G APOSPC4060-100G
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone 97%
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone
Intermediate for preparation of 1,2-diarylcyclopentenolcyclooxygenase inhibitors: J.Med.Chem.,37,3878,1994.
Vzorec: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Bod varu: 150 °C/12mmHg
Bod tání: 45…49 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040830
CAS číslo: 403-29-2
EINECS: 206-955-1
UN: 3261
ADR: 8,II