Tisk…
ω-Bromo-3-fluoroacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4059W-25G PC4059W-5G PC4059W-100G
APOSPC4059W-25GEA 4270 CZK
APOSPC4059W-25G APOSPC4059W-5G APOSPC4059W-100G
ω-Bromo-3-fluoroacetophenone 97%
ω-Bromo-3-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrFO
Bod varu: 76 °C/0,09mmHg
Bod tání: 32…37 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00109756
CAS číslo: 53631-18-8
UN: 3261
ADR: 8,III