Tisk…
4-Fluoropentylbenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4057E-1G PC4057E-5G
APOSPC4057E-1GEA 3740 CZK
APOSPC4057E-1G APOSPC4057E-5G
4-Fluoropentylbenzene 99%
4-Fluoropentylbenzene
Vzorec: C₁₁H₁₅F
MW: 166,24 g/mol
Bod varu: 105 °C/20mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079760
CAS číslo: 28593-14-8