Tisk…
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC405683-1G PC405683-5G
APOSPC405683-1GEA 9920 CZK
APOSPC405683-1G APOSPC405683-5G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenol 98%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenol
Vzorec: C₆H₄F₆OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652462
CAS číslo: 1240257-72-0