Tisk…
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC405680-5G PC405680-1G PC405680-250MG
APOSPC405680-5GEA 31310 CZK
APOSPC405680-5G APOSPC405680-1G APOSPC405680-250MG
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzoic acid
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzoic acid
Vzorec: C₇H₄F₆O₂S
MW: 266.16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652503
CAS číslo: 1240257-03-7