Tisk…
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC405679-1G PC405679-5G
APOSPC405679-1GEA 9920 CZK
APOSPC405679-1G APOSPC405679-5G
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₇F₅O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652487
CAS číslo: 1240256-83-0