Tisk…
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC405673-5G PC405673-1G
APOSPC405673-5GEA 29830 CZK
APOSPC405673-5G APOSPC405673-1G
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzonitrile 98%
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzonitrile
Vzorec: C₇H₃F₆NS
MW: 247.16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652501
CAS číslo: 1240256-91-0