2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC405673-5G
PC405673-1G
APOSPC405673-5GEA
29830
CZK
APOSPC405673-5G
APOSPC405673-1G
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzonitrile 98%
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzonitrile
Vzorec:
C₇H₃F₆NS MW: 247.16 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16652501 CAS číslo: 1240256-91-0 |