Tisk…
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC405669-1G PC405669-100MG
APOSPC405669-1GEA 16370 CZK
APOSPC405669-1G APOSPC405669-100MG
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline 97%
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline
Vzorec: C₆H₅F₆NS
MW: 237,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652511
CAS číslo: 1240257-25-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III