Tisk…
2-Chloro-4-(pentafluorothio)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-3-chlorophenylsulphur pentafluoride, (4-Amino-3-chlorophenyl)pentafluorosulphur
PC405667-1G PC405667-5G PC405667-10G
APOSPC405667-1GEA 30190 CZK
APOSPC405667-1G APOSPC405667-5G APOSPC405667-10G
2-Chloro-4-(pentafluorothio)aniline
2-Chloro-4-(pentafluorothio)aniline
Vzorec: C₆H₅ClF₅NS
MW: 253,620 g/mol
Bod tání: 56…58 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20731080
CAS číslo: 165114-85-2