3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC405666-1G
PC405666-5G
PC405666-10G
APOSPC405666-1GEA
9920
CZK
APOSPC405666-1G
APOSPC405666-5G
APOSPC405666-10G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄F₆OS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16652417 CAS číslo: 1240257-92-4 |