Tisk…
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC405664-1G PC405664-5G
APOSPC405664-1GEA 5460 CZK
APOSPC405664-1G APOSPC405664-5G
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrF₅OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652483
CAS číslo: 1240257-22-0