Tisk…
3-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC405660-1G PC405660-5G PC405660-10G
APOSPC405660-1GEA 9920 CZK
APOSPC405660-1G APOSPC405660-5G APOSPC405660-10G
3-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride 97%
3-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClF₅O₂S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652436
CAS číslo: 1211520-62-5