Tisk…
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC405659-1G PC405659-5G
APOSPC405659-1GEA 9920 CZK
APOSPC405659-1G APOSPC405659-5G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrF₆S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652459
CAS číslo: 1240257-20-8
UN: 3265
ADR: 8,III