Tisk…
4-(Pentafluorothio)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC405656-5G PC405656-1G PC405656-500MG
APOSPC405656-5GEA 32870 CZK
APOSPC405656-5G APOSPC405656-1G APOSPC405656-500MG
4-(Pentafluorothio)benzyl bromide
4-(Pentafluorothio)benzyl bromide
Vzorec: C₇H₆BrF₅S
Bod tání: 42…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652420
CAS číslo: 1126969-29-6
UN: 3261
ADR: 8,III