Tisk…
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC405651-1G PC405651-5G
APOSPC405651-1GEA 9920 CZK
APOSPC405651-1G APOSPC405651-5G
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzoic acid
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrF₅O₂S
MW: 247.16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652482
CAS číslo: 1180675-98-2