Tisk…
2-Bromo-4-(pentafluorothio)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-3-bromophenylsulphur pentafluoride, (4-Amino-3-bromophenyl)pentafluorosulphur
PC405596-1G PC405596-250MG PC405596-5G
APOSPC405596-1GEA 9820 CZK
APOSPC405596-1G APOSPC405596-250MG APOSPC405596-5G
2-Bromo-4-(pentafluorothio)aniline 95%
2-Bromo-4-(pentafluorothio)aniline
Vzorec: C₆H₅BrF₅NS
MW: 298,716 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20731078
CAS číslo: 159727-25-0