2-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC405595-1G
PC405595-5G
APOSPC405595-1GEA
12010
CZK
APOSPC405595-1G
APOSPC405595-5G
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline 98%
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline
Vzorec:
C₆H₅F₆NS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16652446 CAS číslo: 1240257-94-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |