Tisk…
5-Fluoroorotic acid monohydrate (5-FOA) 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-FOA
PC4054-25G PC4054-5G
APOSPC4054-25GEA 12010 CZK
APOSPC4054-25G APOSPC4054-5G
5-Fluoroorotic acid monohydrate (5-FOA) 98%
5-Fluoroorotic acid monohydrate (5-FOA)
Useful in the selection of orotidine-5'-phosphatedecarboxylase mutants in Saccharomycescerevisiae: Genetics, 1984, 107, 179.
Vzorec: C₅H₃FN₂O₄·1H₂O
MW: 174.0 g/mol (anhy)
Bod tání: 255 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00150658
CAS číslo: 220141-70-8
EINECS: 211-876-0