2,2-Difluoroacetamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC4051-100G
PC4051-25G
APOSPC4051-100GEA
10350
CZK
APOSPC4051-100G
APOSPC4051-25G
2,2-Difluoroacetamide 97%
2,2-Difluoroacetamide
Vzorec:
C₂H₃F₂NO Bod tání: 45…55 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01896431 CAS číslo: 359-38-6 |