trans-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-Butyl trans-3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, trans-3-Fluoro-4-hydroxypyrrolidine, N-BOC protected
PC405008-1G
PC405008-5G
APOSPC405008-1GEA
6020
CZK
APOSPC405008-1G
APOSPC405008-5G
trans-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Vzorec:
C₉H₁₆FNO₃ MW: 205,23 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12032106 CAS číslo: 869481-93-6 |