Tisk…
3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC405007-1G PC405007-5G
APOSPC405007-1GEA 705 CZK
APOSPC405007-1G APOSPC405007-5G
3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Vzorec: C4H9ClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038329
CAS číslo: 169750-17-8