Tisk…
3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC405003-1G PC405003-5G
APOSPC405003-1GEA 622 CZK
APOSPC405003-1G APOSPC405003-5G
3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride 97%
3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride
Vzorec: C₄H₈ClF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10001382
CAS číslo: 637031-93-7