Tisk…
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,3-Difluoroazetidine HCl
PC405000-1G PC405000-10G PC405000-5G
APOSPC405000-1GEA 622 CZK
APOSPC405000-1G APOSPC405000-10G APOSPC405000-5G
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
Vzorec: C3H6ClF2N
MW: 129,54 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05663714
CAS číslo: 288315-03-7