Tisk…
(4-Fluorophenoxy)acetic hydrazide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Fluorophenoxy)acetohydrazide, (4-Fluorophenoxy)acetic acid hydrazide, (4-Fluorophenoxy)acetohydrazide
PC4050-100G PC4050-25G PC4050-5G
APOSPC4050-100GEA 9160 CZK
APOSPC4050-100G APOSPC4050-25G APOSPC4050-5G
(4-Fluorophenoxy)acetic hydrazide 98%
(4-Fluorophenoxy)acetic hydrazide
Vzorec: (C₆H₄F)OCH₂CONHNH₂
Bod tání: 124…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082651
CAS číslo: 1737-62-8