Tisk…
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4048-25G PC4048-5G PC4048-100G
APOSPC4048-25GEA 2080 CZK
APOSPC4048-25G APOSPC4048-5G APOSPC4048-100G
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide 99%
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Vzorec: C₆H₁₀F₃NO
Bod varu: 65…67 °C/24mmHg
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192034
CAS číslo: 360-92-9