2-Chloro-7-fluoro-4-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC404619-1G
PC404619-5G
APOSPC404619-1GEA
0
CZK
APOSPC404619-1G
APOSPC404619-5G
2-Chloro-7-fluoro-4-methylquinoline
2-Chloro-7-fluoro-4-methylquinoline
Vzorec:
C₁₀H₇ClFN Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
271241-25-9 |