4-Bromo-6-fluoro-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC404614-1G
PC404614-5G
APOSPC404614-1GEA
6910
CZK
APOSPC404614-1G
APOSPC404614-5G
4-Bromo-6-fluoro-2-methylquinoline
4-Bromo-6-fluoro-2-methylquinoline
Vzorec:
C₁₀H₇BrFN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11505132 CAS číslo: 1070879-47-8 |