Tisk…
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4046-25G PC4046-5G
APOSPC4046-25GEA 12140 CZK
APOSPC4046-25G APOSPC4046-5G
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone 97%
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone
Vzorec: C₃HCl₂F₃O
Bod varu: 75…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08461592
CAS číslo: 126266-75-9