Tisk…
6-Fluoroquinolin-4-ylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC404560-1G PC404560-5G
APOSPC404560-1GEA 9760 CZK
APOSPC404560-1G APOSPC404560-5G
6-Fluoroquinolin-4-ylamine
6-Fluoroquinolin-4-ylamine
Vzorec: C₉H₇FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664759
CAS číslo: 874800-60-9